Titanium(IV)butanolaatti 98+%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

223190010 223190020 223192500 223195000 223190100
ACRO223190010EA 179 EUR
ACRO223190010 ACRO223190020 ACRO223192500 ACRO223195000 ACRO223190100
Titanium(IV)butanolaatti 98+%
Titanium(IV)butanolaatti
Kaava: C₁₆H₃₆O₄Ti
Kiehumispiste: 310…314 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –75 °C
Tiheys: 0,99 g/cm³
Leimahduspiste: 47 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009433
CAS-numero: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 50 to 90 cP (at 25°C)
Gravimetry 23.0 to 23.9 % (TiO2)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR