Tetraetyyliammoniumtetrafluoriboraatti 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

221610250 221611000 221615000
ACRO221610250EA 82.5 EUR
ACRO221610250 ACRO221611000 ACRO221615000
Tetraetyyliammoniumtetrafluoriboraatti 99%
Tetraetyyliammoniumtetrafluoriboraatti
Kaava: C₈H₂₀BF₄N
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011827
CAS-numero: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
ADR: 6.1,III

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (4 % in acetonitrile) Clear to almost clear colorless
Elemental Analysis ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR