2,3-Pentaanidioni 97%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
221470250 221471000 221475000
ACRO221470250EA 38.5 EUR
ACRO221470250 ACRO221471000 ACRO221475000
2,3-Pentaanidioni 97%
2,3-Pentaanidioni
Kaava: C₅H₈O₂
Kiehumispiste: 110…112 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –52 °C
Tiheys: 0,958 g/cm³
Leimahduspiste: 18 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00009313
CAS-numero: 600-14-6
EINECS: 209-984-8
UN: 1224
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %