Kaliumperkloraatti ACS
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
221371000 221375000
ACRO221371000EA 34.7 EUR
ACRO221371000 ACRO221375000
Kaliumperkloraatti ACS
Kaliumperkloraatti
Kaava: ClKO₄
Sulamispiste: 400 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 2,5239 g/cm³ (10.7 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011362
CAS-numero: 7778-74-7
UN: 1489
ADR: 5.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder
Titration 99.0 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %