Kinoliini 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

221140050 221141000 221145000 221140025
ACRO221140050EA 50 EUR
ACRO221140050 ACRO221141000 ACRO221145000 ACRO221140025
Kinoliini 99%
Kinoliini
Kaava: C₉H₇N
Kiehumispiste: 237 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –15 °C
Tiheys: 1,095 g/cm³
Leimahduspiste: 101 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006736
CAS-numero: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
UN: 2656
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e452fdc6c4f70d31bc2cfb5dade041787f8be427&vid=ec752804bedb2e9f8adfbea9ad287c2452f87a17&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR