2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli 99.8%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
219830500 219832500 219830010 219830050 219830000
ACRO219830500EA 25.6 EUR
ACRO219830500 ACRO219832500 ACRO219830010 ACRO219830050 ACRO219830000
2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli 99.8%
2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli
Kaava: C₁₅H₂₄O
Kiehumispiste: 265 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 69…71 °C
Tiheys: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 127 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011644
CAS-numero: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01547
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Semitransparent white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 71 °C
Water ≤0.12 % (K.F.)
GC ≥99.8 %
Color of solution ≤30 APHA (30 % w/w in acetone)