Cesiumsulfaatti 99+%, pure

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

218700250 218701000 218700100 218702500
ACRO218700250EA 43.6 EUR
ACRO218700250 ACRO218701000 ACRO218700100 ACRO218702500
Cesiumsulfaatti 99+%, pure
Cesiumsulfaatti
Kaava: Cs₂O₄S
Kiehumispiste: 1900 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 1005 °C
Tiheys: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010959
CAS-numero: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 13,02025

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR