(3-Glysidoksipropyyli)trimetoksisilaani 97%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

216540050 216541000 216545000 216540025
ACRO216540050EA 33.9 EUR
ACRO216540050 ACRO216541000 ACRO216545000 ACRO216540025
(3-Glysidoksipropyyli)trimetoksisilaani 97%
(3-Glysidoksipropyyli)trimetoksisilaani
Kaava: C₉H₂₀O₅Si
Kiehumispiste: 120 °C (2 mmHg)
Sulamispiste: 0 °C
Tiheys: 1,07 g/cm³
Leimahduspiste: 122 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005144
CAS-numero: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR