Klooritrietyylisilaani 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

Synonyms: Triethylchlorosilane

215940250 215941000 215945000
ACRO215940250EA 88.3 EUR
ACRO215940250 ACRO215941000 ACRO215945000
Klooritrietyylisilaani 99%
Klooritrietyylisilaani
Kaava: C₆H₁₅ClSi
MW: 150.72 g/mol
Kiehumispiste: 142…144 °C (760 mmHg)
Tiheys: 0.89 g/cm³
Leimahduspiste: 29 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000507
CAS-numero: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
UN: 2986
ADR: 8 II

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR