Molekyyliseula 3A, (0,3 nm, 3 Å), jauhe <50 µm

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

214795000 214790025
ACRO214795000EA 84.2 EUR
ACRO214795000 ACRO214790025
Molekyyliseula 3A, (0,3 nm, 3 Å), jauhe <50 µm
Molekyyliseula 3A, (0,3 nm, 3 Å)
Kaava: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00131613
CAS-numero: 308080-99-1

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White Powder
Particle size ≤50 µm
pH ≤11.4 (10 % suspension in water)
Residual water ≤3 % (550°C, 2 h)
Water adsorption ≥18 % (60% rH, 25°C, 24h)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR