1-Fenyyli-2-tiourea 97%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

207250050 207250250 207251000
ACRO207250050EA 32.8 EUR
ACRO207250050 ACRO207250250 ACRO207251000
1-Fenyyli-2-tiourea 97%
1-Fenyyli-2-tiourea
Kaava: C₇H₈N₂S
Kiehumispiste: 295…297 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 148…150 °C
Tiheys: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004933
CAS-numero: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07468

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR