Litiumtetrahydroboraatti 95%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

206810100 206810500 206810050
ACRO206810100EA 184 EUR
ACRO206810100 ACRO206810500 ACRO206810050
Litiumtetrahydroboraatti 95%
Litiumtetrahydroboraatti
Kaava: H₄BLi
Kiehumispiste: 66 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 280 °C
Tiheys: 0,66 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011088
CAS-numero: 16949-15-8
EINECS: 241-021-7
UN: 1413
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05547

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White Powder
Assay ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR