(±)-3-Oktanoli 97%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

203770500 203772500
ACRO203770500EA 75.2 EUR
ACRO203770500 ACRO203772500
(±)-3-Oktanoli 97%
(±)-3-Oktanoli
Kaava: C₈H₁₈O
Kiehumispiste: 174…176 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –45 °C
Tiheys: 0,825 g/cm³
Leimahduspiste: 67 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004590
CAS-numero: 589-98-0
EINECS: 209-667-4

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.817 to 0.827 kg/l
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR