Litiumjodidi, vedetön 99%, pure

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

203590500 203592500
ACRO203590500EA 221 EUR
ACRO203590500 ACRO203592500
Litiumjodidi, vedetön 99%, pure
Litiumjodidi
Kaava: ILi
Kiehumispiste: 1177 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 446 °C
Tiheys: 3,49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011092
CAS-numero: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 % (on anhydrous substance)
Water ≤1 % (K.F.)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR