Kupari(II)fluoridi, vedetön 98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

203370250 203371000
ACRO203370250EA 179 EUR
ACRO203370250 ACRO203371000
Kupari(II)fluoridi, vedetön 98%
Kupari(II)fluoridi
Kaava: CuF₂
Kiehumispiste: 950 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 950 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 4,23 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010977
CAS-numero: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,02704

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Light grey to blue-grey Powder
Assay ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR