Pii 99+%, jauhe -325 mesh

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

201560100 201561000 201565000
ACRO201560100EA 23.6 EUR
ACRO201560100 ACRO201561000 ACRO201565000
Pii 99+%, jauhe -325 mesh
Pii
Kaava: Si
Kiehumispiste: 2355 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1410 °C
Tiheys: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085311
CAS-numero: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Dark grey Powder
Total trace metal impurities ≤1.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR