Elohopea(II)oksidi, punainen 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

199991000 199995000
ACRO199991000EA 71.7 EUR
ACRO199991000 ACRO199995000
Elohopea(II)oksidi, punainen 99%
Elohopea(II)oksidi
Kaava: HgO
Kiehumispiste: 356,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 500 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011045
CAS-numero: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN: 1641
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05908

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Orange to orange-red Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤150 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Residue after reduction ≤0.1 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR