Litiumasetaattidihydraatii 98%, extra pure

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

199840010 199842500
ACRO199840010EA 231 EUR
ACRO199840010 ACRO199842500
Litiumasetaattidihydraatii 98%, extra pure
Litiumasetaattidihydraatii
Kaava: H₃CCOOLi·2H₂O
Sulamispiste: 56…58 °C
Tiheys: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00066949
CAS-numero: 6108-17-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 13,05543

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White Adhering crystalline powder and/or chunks
pH 7.5 to 9.5 (5 % solution)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR