Alumiinibromidi, vedetön 98+%, extra pure

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

198411000 198410250 198415000
ACRO198411000EA 209 EUR
ACRO198411000 ACRO198410250 ACRO198415000
Alumiinibromidi, vedetön 98+%, extra pure
Alumiinibromidi
Kaava: AlBr₃
Kiehumispiste: 265 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 97 °C
Tiheys: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00003421
CAS-numero: 7727-15-3
UN: 1725
ADR: 8,II

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White to yellow to pink to grey Crystalline powder or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR