Jodivetyhappo 57% (w/w) vesiliuos Epävakaa for analysis, distilled

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

198360500 198362500 198360010
ACRO198360500EA 66.6 EUR
ACRO198360500 ACRO198362500 ACRO198360010
Jodivetyhappo 57% (w/w) vesiliuos Epävakaa for analysis, distilled
Jodivetyhappo
Kaava: HI
Kiehumispiste: 127 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,7 g/cm³
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00011347
CAS-numero: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Dark red-brown Solution
Titration with NaOH ≥55.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR