Molekyyliseula A4, (0,4 nm, 4 Å) 8 - 12 mesh

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

197270050 197275000 197270250
ACRO197270050EA 667 EUR
ACRO197270050 ACRO197275000 ACRO197270250
Molekyyliseula A4, (0,4 nm, 4 Å) 8 - 12 mesh
Molekyyliseula A4, (0,4 nm, 4 Å)
Tiheys: 1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03457537
CAS-numero: 70955-01-0

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Beige Beads
Bulk density 680 to 760 g/l
Residual water ≤1.5 % (550°C)
Water adsorption ≥20 % (1bar,25°C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR