Tina(II)klorididihydraatii 97%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

196800050 196805000 196800025
ACRO196800050EA 33.5 EUR
ACRO196800050 ACRO196805000 ACRO196800025
Tina(II)klorididihydraatii 97%
Tina(II)klorididihydraatii
Kaava: SnCl₂·2H₂O
Kiehumispiste: 623 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 37…38 °C
Tiheys: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149863
CAS-numero: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR