Kaliumheksasyanoferraatti(III) 98%, pure
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
196785000 196780010 196780050 196781000
ACRO196785000EA 140 EUR
ACRO196785000 ACRO196780010 ACRO196780050 ACRO196781000
Kaliumheksasyanoferraatti(III) 98%, pure
Kaliumheksasyanoferraatti(III)
Kaava: K₃Fe(CN)₆
Tiheys: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011392
CAS-numero: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %