2,2-Diphenylethanol 97%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

188220020 188220100
ACRO188220020EA 35.7 EUR
ACRO188220020 ACRO188220100
2,2-Diphenylethanol 97%
2,2-Diphenylethanol
Kaava: C₁₄H₁₄O
MW: 198.27 g/mol
Kiehumispiste: 160…162 °C (5 mmHg)
Sulamispiste: 53…56 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004729
CAS-numero: 1883-32-5

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR