Oksaalihappo, vedetön 98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

186430010 186432500 186430050
ACRO186430010EA 91.1 EUR
ACRO186430010 ACRO186432500 ACRO186430050
Oksaalihappo, vedetön 98%
Oksaalihappo
Kaava: C₂H₂O₄
Kiehumispiste: 365 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 189…191 °C
Tiheys: 1,9 g/cm³
Leimahduspiste: >93,4 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002573
CAS-numero: 144-62-7
ADR: 8,III

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 191 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
pH 8.5 to 10.5 (10 % suspension in water)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR