2-Klooripyrimidiini 98+%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

185840100 185840500 185842500
ACRO185840100EA 45.6 EUR
ACRO185840100 ACRO185840500 ACRO185842500
2-Klooripyrimidiini 98+%
2-Klooripyrimidiini
Kaava: C₄H₃ClN₂
Kiehumispiste: 75…76 °C (10 mmHg)
Sulamispiste: 62…66 °C
Leimahduspiste: 98 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006060
CAS-numero: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
ADR: 6.1,III

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Yellow to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR