18-kruunu-6 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

181560050 181560250 181561000 181565000
ACRO181560050EA 36.4 EUR
ACRO181560050 ACRO181560250 ACRO181561000 ACRO181565000
18-kruunu-6 99%
18-kruunu-6
Kaava: C₁₂H₂₄O₆
Kiehumispiste: 396 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 36…40 °C
Tiheys: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005113
CAS-numero: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 13,02630

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless to white Crystals or crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR