1-jodipropaani 99% stabiloitu

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

174050500 174052500 174050010
ACRO174050500EA 40.8 EUR
ACRO174050500 ACRO174052500 ACRO174050010
1-jodipropaani 99% stabiloitu
1-jodipropaani
Kaava: C₃H₇I
Kiehumispiste: 103 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –101 °C
Tiheys: 1,74 g/cm³
Leimahduspiste: 44 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001095
CAS-numero: 107-08-4
EINECS: 203-460-2
UN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08047

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.5 % (Sum of all by-products)
Stabilizer Copper


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR