Hydroksyyliammoniumkloridi 97%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

170360010 170361000 170365000 170360050
ACRO170360010EA 190 EUR
ACRO170360010 ACRO170361000 ACRO170365000 ACRO170360050
Hydroksyyliammoniumkloridi 97%
Hydroksyyliammoniumkloridi
Kaava: NH₂OH·HCl
Kiehumispiste: 306 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 155…158 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051089
CAS-numero: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 157 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR