Natriummetanolaatti 30% (w/w) 5.4 M metanolissa, pure

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

168600010 168600250 168600025 168600100 168600251
ACRO168600010EA 51.9 EUR
ACRO168600010 ACRO168600250 ACRO168600025 ACRO168600100 ACRO168600251
Natriummetanolaatti 30% (w/w) 5.4 M metanolissa, pure
Natriummetanolaatti
Kaava: CH₃NaO
Sulamispiste: 1…5 °C
Tiheys: 0,97 g/cm³
Leimahduspiste: 33 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012179
CAS-numero: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3,III

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 5.3 to 5.6 M
Titration Argentometric ≥94.0 to ≤106.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR