Natriumetanolaatti 96%, pure
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
168592500 168595000 168590025
ACRO168592500EA 53.6 EUR
ACRO168592500 ACRO168595000 ACRO168590025
Natriumetanolaatti 96%, pure
Natriumetanolaatti
Kaava: C₂H₅NaO
Sulamispiste: 260 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012417
CAS-numero: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 3095
ADR: 8,I
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥95 % (NaOC2H5)
Titration with HCl ≥98 % (total NaOC2H5)
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤2 %