(±)-2-Metyylitetrahydrofuraani 99+% stabiloitu, pure

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

168361000 168365000 168360010 168360025 168360100
ACRO168361000EA 50.2 EUR
ACRO168361000 ACRO168365000 ACRO168360010 ACRO168360025 ACRO168360100
(±)-2-Metyylitetrahydrofuraani 99+% stabiloitu, pure
(±)-2-Metyylitetrahydrofuraani
Kaava: C₅H₁₀O
Kiehumispiste: 78…80 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –136 °C
Tiheys: 0,86 g/cm³
Leimahduspiste: –11 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005367
CAS-numero: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3,II

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4046 to 1.4066 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR