Trietoksisilaani 95%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

164810100 164810500 164812500
ACRO164810100EA 66 EUR
ACRO164810100 ACRO164810500 ACRO164812500
Trietoksisilaani 95%
Trietoksisilaani
Kaava: C₆H₁₆O₃Si
Kiehumispiste: 134…135 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –170 °C
Tiheys: 0,89 g/cm³
Leimahduspiste: 26 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009061
CAS-numero: 998-30-1
UN: 3489
ADR: 6.1,I

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR