(R)-(-)-2-Oktanoli 99+%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
164590050 164590100 164590010
ACRO164590050EA 114 EUR
ACRO164590050 ACRO164590100 ACRO164590010
(R)-(-)-2-Oktanoli 99+%
(R)-(-)-2-Oktanoli
Kaava: C₈H₁₈O
Kiehumispiste: 175 °C (760 mmHg)
Tiheys: 0,83 g/cm³
Leimahduspiste: 60 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064284
CAS-numero: 5978-70-1
EINECS: 227-777-0
UN: 1986
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06850
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -9° to -10° (20°C, 589 nm) (neat)