4,4’-Bis(dimetyyliamino)bentsofenoni 98%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
164490050 164491000 164495000
ACRO164490050EA 28 EUR
ACRO164490050 ACRO164491000 ACRO164495000
4,4’-Bis(dimetyyliamino)bentsofenoni 98%
4,4’-Bis(dimetyyliamino)bentsofenoni
Kaava: C₁₇H₂₀N₂O
Kiehumispiste: 428 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 171…176 °C
Leimahduspiste: 220 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008312
CAS-numero: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06265
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Blue to dark blue to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 176 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %