1-Etyyli-2-pyrrolidoni 98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

163930250 163931000 163935000
ACRO163930250EA 51.8 EUR
ACRO163930250 ACRO163931000 ACRO163935000
1-Etyyli-2-pyrrolidoni 98%
1-Etyyli-2-pyrrolidoni
Kaava: C₆H₁₁NO
Kiehumispiste: 212,5 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –75 °C
Tiheys: 0,998 g/cm³
Leimahduspiste: 91 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003199
CAS-numero: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR