Tetraetyylisilikaatti (TEOS) 98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

157810010 157811000 157812500 157810025 157810100
ACRO157810010EA 98.2 EUR
ACRO157810010 ACRO157811000 ACRO157812500 ACRO157810025 ACRO157810100
Tetraetyylisilikaatti (TEOS) 98%
Tetraetyylisilikaatti (TEOS)
Kaava: Si(OC₂H₅)₄
Kiehumispiste: 166…169 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –77 °C
Tiheys: 0,94 g/cm³
Leimahduspiste: 45 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009062
CAS-numero: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03882

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % Ethanol
Color scale ≤20 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR