1,2-Phenylenediacetic acid 99%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
157550050 157550250
ACRO157550050EA 50.5 EUR
ACRO157550050 ACRO157550250
1,2-Phenylenediacetic acid 99%
1,2-Phenylenediacetic acid
Kaava: C₁₀H₁₀O₄
Sulamispiste: 150…152 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004329
CAS-numero: 7500-53-0
EINECS: 231-355-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Beige to light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 152 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %