Syklohekseeni 99% stabilised, pure

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

154840010 154840025 154845000 154840100
ACRO154840010EA 74.2 EUR
ACRO154840010 ACRO154840025 ACRO154845000 ACRO154840100
Syklohekseeni 99% stabilised, pure
Syklohekseeni
Kaava: C₆H₁₀
Kiehumispiste: 83 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –104 °C
Tiheys: 0,81 g/cm³
Leimahduspiste: –20 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001539
CAS-numero: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
UN: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02756

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm 2-tert-Butyl-4-methylphenol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR