2-Aminobentsyylialkoholi 98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

153730100 153730250 153731000
ACRO153730100EA 29.3 EUR
ACRO153730100 ACRO153730250 ACRO153731000
2-Aminobentsyylialkoholi 98%
2-Aminobentsyylialkoholi
Kaava: C₇H₉NO
Kiehumispiste: 162 °C (15 mmHg)
Sulamispiste: 82…86 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007749
CAS-numero: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR