Metyylioranssi, pure indicator
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
151421000 151425000
ACRO151421000EA 57.5 EUR
ACRO151421000 ACRO151425000
Metyylioranssi, pure indicator
Metyylioranssi
Kaava: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Kiehumispiste: ∼90 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: >300 °C
Tiheys: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 38 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007502
CAS-numero: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06127
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
UV Lambda max 461 to 469 nm (in 0.01N NaOH)
Visual transition interval from pH 3.2 (pink or red)to pH 4.4 (yellow-orange)