5-Norbornene-2-carboxaldehyde (endo + exo mixture) 95%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

149100250 149101000 149100050
ACRO149100250EA 82.1 EUR
ACRO149100250 ACRO149101000 ACRO149100050
5-Norbornene-2-carboxaldehyde (endo + exo mixture) 95%
5-Norbornene-2-carboxaldehyde

CAS No.: 5453-80-5

Kaava: C₈H₁₀O
Kiehumispiste: 67…70 °C (12 mmHg)
Tiheys: 1,018 g/cm³
Leimahduspiste: 50,6 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00167568
CAS-numero: 5453-80-5
UN: 1989
ADR: 3,III

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR