Metyyliklooriasetaatti 98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

148630010 148630025 148630100
ACRO148630010EA 92.4 EUR
ACRO148630010 ACRO148630025 ACRO148630100
Metyyliklooriasetaatti 98%
Metyyliklooriasetaatti
Kaava: C₃H₅ClO₂
Kiehumispiste: 130…132 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –33 °C
Tiheys: 1,23 g/cm³
Leimahduspiste: 47 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000931
CAS-numero: 96-34-4
EINECS: 202-501-1
UN: 2295
ADR: 6.1,
Merck Index: 12,06122

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4205 to 1.4225 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR