1,6-Bis(dimethylamino)hexane 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

147490010 147490250 147492500
ACRO147490010EA 1360 EUR
ACRO147490010 ACRO147490250 ACRO147492500
1,6-Bis(dimethylamino)hexane 99%
1,6-Bis(dimethylamino)hexane
Kaava: C₁₀H₂₄N₂
Kiehumispiste: 209…210 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –46 °C
Tiheys: 0,806 g/cm³
Leimahduspiste: 73 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008339
CAS-numero: 111-18-2
EINECS: 203-842-9
UN: 2922
ADR: 8,I

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR