Etyyli-4-fluoribentsoaatti 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

146800050 146800250 146801000
ACRO146800050EA 18.1 EUR
ACRO146800050 ACRO146800250 ACRO146801000
Etyyli-4-fluoribentsoaatti 99%
Etyyli-4-fluoribentsoaatti
Kaava: C₉H₉FO₂
Kiehumispiste: 210 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 25…27 °C
Tiheys: 1,14 g/cm³
Leimahduspiste: 81 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000351
CAS-numero: 451-46-7
EINECS: 207-194-8
Merck Index: 13,04198

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR