Trifenyylifosfiini 99%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
140420010 140420250 140422500 140420050
ACRO140420010EA 226 EUR
ACRO140420010 ACRO140420250 ACRO140422500 ACRO140420050
Trifenyylifosfiini 99%
Trifenyylifosfiini
Kaava: C₁₈H₁₅P
Kiehumispiste: 377 °C (760 mmHg)
Tiheys: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 181 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003043
CAS-numero: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78.5 to 81.5 °C
GC ≥97.5 %