Tributyyliamiini 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

139320010 139321000 139320025 139320100 139322500
ACRO139320010EA 124 EUR
ACRO139320010 ACRO139321000 ACRO139320025 ACRO139320100 ACRO139322500
Tributyyliamiini 99%
Tributyyliamiini
Kaava: C₁₂H₂₇N
Kiehumispiste: 215 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –70 °C
Tiheys: 0,778 g/cm³
Leimahduspiste: 75 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009431
CAS-numero: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
UN: 2542
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09691

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4273 to 1.4293 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR