Thiophene-2-carbaldehyde 98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

138830250 138831000 138830010
ACRO138830250EA 36.9 EUR
ACRO138830250 ACRO138831000 ACRO138830010
Thiophene-2-carbaldehyde 98%
Thiophene-2-carbaldehyde
Kaava: C₅H₄OS
Kiehumispiste: 198 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: ? 10 °C
Tiheys: 1,2 g/cm³
Leimahduspiste: 77 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00005429
CAS-numero: 98-03-3
EINECS: 202-629-8

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR