Kinoliini 96%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

132190010 132195000 132190025 132190100
ACRO132190010EA 139 EUR
ACRO132190010 ACRO132195000 ACRO132190025 ACRO132190100
Kinoliini 96%
Kinoliini
Kaava: C₉H₇N
Kiehumispiste: 237 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –15 °C
Tiheys: 1,095 g/cm³
Leimahduspiste: 101 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006736
CAS-numero: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
UN: 2656
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e452fdc6c4f70d31bc2cfb5dade041787f8be427&vid=ec752804bedb2e9f8adfbea9ad287c2452f87a17&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear light yellow to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR