Pyridatsiini 98+%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

131760050 131760500
ACRO131760050EA 50.5 EUR
ACRO131760050 ACRO131760500
Pyridatsiini 98+%
Pyridatsiini
Kaava: C₄H₄N₂
Kiehumispiste: 208 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –8 °C
Tiheys: 1,103 g/cm³
Leimahduspiste: 85 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006463
CAS-numero: 289-80-5
EINECS: 206-025-5
Merck Index: 12,08152

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5225 to 1.5245 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR